Learn More
5-Nitro-m-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11312047 10 g 10 g
11322047 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11312047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07762.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 99-12-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
5-Nitro-m-xylene was used in aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold nanoparticles supported on TiO2 as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitro-m-xileno se utilizó en la oxidación aeróbica de anilinas aromáticas a compuestos azo aromáticos usando nanopartículas de oro compatibles con TiO2 como catalizador.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-12-7
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007269
Clave InChI BYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-m-xylene, 3,5-dimethylnitrobenzene, 3,5-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-nitro, nitroxylol, m-xylene, 5-nitro, unii-5hvw2qtf0d, ccris 3121, 5hvw2qtf0d, 5-nitro-m-xylol
PubChem CID 7426
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-5-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-m-xylene
Punto de fusión 69°C to 73°C
Punto de ebullición 273°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3447
Beilstein 1936130
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%