Learn More
5-Nitro-2-(n-propilamino)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11337239 10 g 10 g
11327239 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11337239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27416.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25948-11-2
Fórmula molecular C8H12N3O2
Peso molecular (g/mol) 182.20
Número MDL MFCD00084819
Clave InChI KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl
PubChem CID 117675
Nombre IUPAC 5-nitro-N-propilpiridin-2-amina
SMILES CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 96%