missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride, MedChemExpress
Descripción
5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride (Hexamethylene amiloride) is also an inhibitor of the HIV-1 Vpu virus ion channel and inhibits mouse hepatitis virus (MHV) replication and human coronavirus 229E (HCoV229E) replication in cultured L929 cells with EC50s of 3.91 μM and 1.34 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride |
| CAS | 1428-95-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H18ClN7O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexamethylene amiloride HMA |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (320.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(Cl)=C(N2CCCCCC2)N=C1N)NC(N)=N |
| Peso molecular (g/mol) | 311.77 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?