Learn More
Greiner Bio-One 5 mL Sterile Serological Pipets
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10018810
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
A granel
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. 10018810
Marca: Greiner Bio-One 606107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño de pipeteo antigoteo con una elevada transparencia y la máxima precisión.
  • Poliestireno de alto grado
  • Graduación clara y fácilmente legible
  • Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
  • Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Forma: Estándar
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 1/10
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica