Learn More
Hamilton™ 5 ml, modelo 1010.5 TLL SYR, jeringa de instrumento
Código de producto. 11520252
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11520252 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11520252
Marca: Hamilton™ 549550
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Hoja de especificaciones
  • Volumen – 5 mL
  • Tipo de jeringa – Estanca a los gases y de longitud media
  • Jeringas serie – 1000
  • Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Tipo de émbolo – Estilo X
  • Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, PFA
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Esterilizable en gas – Sí
  • máx. – 200 psig (13,8 bar)
  • Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
  • Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
  • Diámetro interior del cuerpo – 0,574 pulg. (14,6 mm)
  • Diámetro exterior del cuerpo – 0,695 pulg. (17,7 mm)
  • Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Jeringas PSD/4, jeringas para instrumentos
Volumen (métrico) 5 mL