Descripción
- Count down
- Key-chain
- Lanyard
- Loud five-second bell rings at zero
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Countdown Timer |
| Intervalo de tiempo | De 1 a 60 min |
| Alarms | Audible 5 second alarm |
| Exactitud | Not Tested |
| Resolución | 1 min. |
| Incrementos | 1 min |
| Batería, tipo | None |
| Color | Blue |
| Peso (imperial) | 0.2 lb. |
| Peso (métrico) | 0.09 kg |