missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(5-metilisoxazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-2693778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
10222732 1 g 1 g
10167384 5 g 5 g
10499644 10 g 10 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10222732

Marca: Thermo Scientific Maybridge CC10409DA

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 35166-33-7
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00085129
Clave InChI MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
Nombre IUPAC (5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.