Learn More
Ácido 5-metilhexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077675 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15590554 5 g 5 g
15500564 25 g 25 g
15510564 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15590554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-46-6
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00036494
Clave InChI MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
Nombre IUPAC ácido 5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylhexanoic acid
Densidad 0.9050g/mL
Punto de ebullición 121.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3CH(CH3)(CH2)3CO2H
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.905
Información de solubilidad Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.