Learn More
5-Metilbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1 g
25 g
5 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11425177 1 g 1 g
11435177 5 g 5 g
11445177 25 g 25 g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11425177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22596.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 10531-78-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10531-78-9
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00216938
Clave InChI UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-benzoxazol
SMILES CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzoxazole
Punto de fusión 41°C to 44°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.