Learn More
Ácido 5-metil-2-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11411310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411310 5 g 5 g
11401310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26377.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120985-68-4
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD06660291
Clave InChI YYEMDMKMHBXYPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid
PubChem CID 14203325
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%