Learn More
5-Metil-2-tiofenocarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2703059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467900 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10390894 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127870100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13679-70-4 | C6H6OS | 126.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13679-70-4
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.18
Número MDL MFCD00005434
Clave InChI VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
Nombre IUPAC 5-metiltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1800g/mL
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5800 to 1.584
Cantidad 10 mL
Beilstein 17, I, 151
Gravedad específica 1.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido