Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10767685 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10633445 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10643445 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10767685
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC26701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18735-74-5
Fórmula molecular C11H8NO3
Peso molecular (g/mol) 202.19
Número MDL MFCD00275475
Clave InChI YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
PubChem CID 318533
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%