Learn More
5-metil-2-octanona, téc. 75 %, cont. 5-nonanona al 10 % aprox., Thermo Scientific™
Código de producto. 11466247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466247 50 g 50 g
11456247 10 g 10 g
11476247 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25160.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58654-67-4
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00059414
Clave InChI UPVLGOPSYZTLGB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 5-methyl-2-octanone, 2-octanone, 5-methyl, methyl 3-methylhexyl ketone, methyloctanone, acmc-1axv1, dsstox_cid_21444, dsstox_gsid_41444, 3-01-00-02890 beilstein handbook reference
PubChem CID 42802
Nombre IUPAC 5-Metiloctan-2-ona
SMILES CCCC(C)CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-octanone
Notas del porcentaje del ensayo cont. 5-nonanona al ≈10 %
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico