Learn More
5-Metil-2-furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Methyl-2-furaldehyde is used as a perfuming agent. It is used a smoke with essence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-metil-2-furaldehído se utiliza como agente perfumante. Se emplea como un humo con esencia.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-furaldehyde |
| Densidad | 1.106 |
| Punto de ebullición | 186°C to 188°C |
| Temperatura de inflamación | 72°C (161°F) |
| Índice de refracción | 1.531 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 106895 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol and water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.11 |
| Mostrar más |