Learn More
5-Metil-2-(2-tienil)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442369 250 mg 250 miligramos
15422369 1 g 1 g
15432369 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64938.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3878-24-8
Fórmula molecular C12H10N2S
Peso molecular (g/mol) 214.286
Número MDL MFCD06312144
Clave InChI QIYVOSKFSQXPCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-3h-1,3-benzodiazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 2-5-methylbenzimidazol-2-yl thiophene, 5-methyl-2-thien-2-yl-1h-benzimidazole, 2-2-thienyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole, 6-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole
PubChem CID 924806
Nombre IUPAC 6-metil-2-tiofen-2-il-1H-benzimidazol
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(2-thienyl)benzimidazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido