Learn More
5-Metil-1H-benzotriazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453314 100 g 100 g
11443314 25 g 25 g
11463314 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10615.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-1H-benzotriazol fue utilizado en la determinación de benzotiazoles y benzotriazoles en muestras de aguas residuales por GC-MS. También se utiliza como un inhibidor potencial de nitrificación del fertilizante de urea en suelos agrícolas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, agua (6.0 g/l a 25 °C), etanol y tolueno (ligeramente).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-85-6
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005702
Clave InChI LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
Nombre IUPAC 5-metil-2H-benzotriazol
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Punto de fusión 77°C to 84°C
pH 5.3
Punto de ebullición 210°C to 212°C (12 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 116658
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥98%