Learn More
5-Metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10443763 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10330883 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10443763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07071CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27035-41-2
Fórmula molecular C10H8OS
Peso molecular (g/mol) 176.233
Número MDL MFCD05865141
Clave InChI SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2794770
Nombre IUPAC 5-metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 97%