Learn More
Ácido 5-metoxiindol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15472029 250 mg 250 miligramos
15452029 1 g 1 g
15462029 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15472029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64722.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10242-01-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10242-01-0
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD03265451
Clave InChI RVVSEZGJCOAUED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole-3-carboxylic acid, 5-methoxy-3-indolecarboxylic acid, 5-methoxy-3-carboxyindole, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-methoxy, pubchem7984, zlchem 1276, 1h-indole-3-carboxylicacid, 5-methoxy, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid;, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid 5-methoxy-1h-indazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 259191
Nombre IUPAC ácido 5-metoxi-1H-indol-3-carboxílico
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Color Rojo
Cantidad 250 mg
Beilstein 475711
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s