Learn More
Hamilton™ 5 μL 800 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17894232
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17894232 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17834232 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17854342 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
3 options
Código de producto. 17894232
Marca: Hamilton™ CAL87900
The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.343 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 85 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cementada