Learn More
5-Isopropil-2-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11333666 5 g 5 g
11343666 25 g 25 g
11353666 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11333666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14737.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 85902-68-7 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85902-68-7
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD03095324
Clave InChI FPZHOBMVPBJNKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7009502
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-propan-2-ilbenzaldehído
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
Punto de ebullición 96°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 5 g
Beilstein 5923572
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-isopropyl-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-5-isopropylbenzaldehyde, 2-methoxy-5isopropylbenzaldehyde, 2-methoxy-5-methylethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-propan-2-yl-benzaldehyde, 2-methoxy-5-propan-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-methoxy-5-1-methylethyl, benzaldehyde, 2-methoxy-5-1-methylethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%