Learn More
5-Isocianato-1-metil-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3881465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522334 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10136733 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10522334
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC41406CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-16-8
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.19
Número MDL MFCD09702358
Clave InChI RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229489
SMILES CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
Nombre IUPAC 5-isocianato-1-metilindol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 97%