Learn More
5-Yodovanillina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022402
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11412158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15162.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5438-36-8
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD00006941
Clave InChI FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodovanillin
Punto de fusión 181°C to 184°C
Olor Irritating
Cantidad 10 g
Beilstein 2049762
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.05
Porcentaje de pureza 98%