Learn More
5-Yodouracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024402
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11335249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18994.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
It is used as an intermediate. It has an antitumor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario. Presenta actividad antitumoral.
Solubilidad
Turbidez muy leve en NH3aq. Soluble en 1M NaOH.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-07-1
Fórmula molecular C4H3IN2O2
Peso molecular (g/mol) 237.98
Número MDL MFCD00006020
Clave InChI KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
Nombre IUPAC 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES IC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodouracil
Punto de fusión 274°C to 276°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4891
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Very faint turbidity in NH3aq. Soluble in 1M NaOH.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.99
Porcentaje de pureza 97%