Learn More
5-Yodo-2'-desoxicitidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
15453959 1 g 1 g
15463959 2 g 2 g
2 options
Código de producto. 15453959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-53-0 | C9H12IN3O4 | 353.12 g/mol
5-Iodo-2'-deoxycytidine is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. It is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2?-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-yodo-2′-desoxicitidina se utiliza en la construcción de oligómeros de ADN para permitir estudios estructurales y entrecruzamiento fotoactivado. Se utiliza en la síntesis de otros nucleósidos modificados, como la 5-etinilferrocenil-2′-desoxicitidina utilizada en electrodos semiconductores y la 10-(2-desoxiβ-D-ribofuranosil)pirimido[4′,5′:4,5]pirimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-diona (dCPPI).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-53-0
Fórmula molecular C9H12IN3O4
Peso molecular (g/mol) 353.12
Número MDL MFCD00038063
Clave InChI WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
PubChem CID 65050
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Punto de fusión 180°C to 183°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo