Learn More
Molecular Probes™ 5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
Descripción
La 5-iodoacetamidofluoresceína (5-IAF) puede utilizarse para producir bioconjugados con el 5-isómero de la fluoresceína.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | 5-IAF |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Tiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Haluro de alquilo, yodoacetamida |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |