Learn More
5-Hydroxytryptophol, MedChemExpress
Código de producto. 16475457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16475457
Marca: Medchem Express HYW041019
MedChemExpress 5-Hydroxytryptophol is a mammalian serotonin metabolite, acting as a marker of acute alcohol consumption.
5-Hydroxytryptophol is a mammalian serotonin metabolite, acting as a marker of acute alcohol consumption.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxytryptophol
CAS 154-02-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (705.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(NC=C2CCO)C=C1
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 95.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.