Learn More
Ácido 5-hidroxipiridina-2-carboxílico, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441379 5 g 5 g
15431379 1 g 1 g
15451379 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64265.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15069-92-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Useful synthetic intermediate. Also intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedio sintético útil. Es también un intermedio en la aplicación farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en acetona, dimetilsulfóxido, etanol y metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15069-92-8
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00661309
Clave InChI CGRRUFNHHQCLDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxypicolinic acid, 5-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-pyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-3-pyridinol, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, pubchem10094, 5-hydroxypicolinic acidn, acmc-209d4x, ksc171o9d
PubChem CID 268740
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxipiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 260°C to 264°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116009
Información de solubilidad Soluble in acetone,dimethyl sulfoxide ,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid