Learn More
5-Hidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046401
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 11399035
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14187.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-78-1
Fórmula molecular C15H10O3
Peso molecular (g/mol) 238.24
Número MDL MFCD00016944
Clave InChI IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
PubChem CID 68112
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyflavone
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 194429
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 97%