Learn More
Sal sódica de ácido 5-hidroxidecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
15474039 100 mg 100 miligramos
15484039 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15474039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61434.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188.267 g/mol
A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un antagonista del canal de potasio que bloquea los efectos postisquémicos del Cromakalim, activador del canal de potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-00-0
Fórmula molecular C10H20O3
Peso molecular (g/mol) 188.267
Número MDL MFCD00153808
Clave InChI LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxidecanoico
SMILES CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo