Learn More
5-Hidroxi-2-metilindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
15427547 10 g 10 g
15417547 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15427547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35580.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13314-85-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00022714
Clave InChI MDWJZBVEVLTXDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83336
Nombre IUPAC 2-methyl-1H-indol-5-ol
SMILES CC1=CC2=CC(O)=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methylindole
Punto de fusión 130°C to 132°C
Color Marrón
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 5-hydroxy-2-methylindole, 5-hydroxy-2-methyl indole, 1h-indol-5-ol, 2-methyl, 2-methyl-5-hydroxyindole, 2-methyl-5-indolol, pubchem8551, 5-hydroxy-2methylindole, 2-methyl-1h-indole-5-ol, 5-hydroxyl-2-methyl-indole, 1h-indol-5-ol,2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido