missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hidroxi-1,4-naftoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030389
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11462010

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28343.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol

5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used as a natural dye in cloth, fabrics, wool and ink. It is a coloring agent for food and cosmetics. It is involved in the synthesis of poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinone) stabilized gold nanoparticles (AuNQ NPs), which is used for nonenzymatic electrochemical detection of glucose.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 5-hidroxi-1,4-naftoquinona se utiliza como tinte natural en telas, tejidos, lana y tinta. Es un agente colorante para alimentos y cosméticos. Participa en la síntesis de nanopartículas de oro (NP de AuNQ) estabilizadas con poli(hidroxil-1,4-naftoquinona), que se utiliza para la detección electroquímica no enzimática de glucosa.

Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, dimetilsulfóxido, éter y solución acuosa de alcalinos. Ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases fuertes, agentes reductores fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 481-39-0
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00001684
Clave InChI KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
Nombre IUPAC 5-hidroxinaftaleno-1,4-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5629
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,dimethylsulfoxide,ether and aqueous solution of alkalies. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado