Learn More
Ácido 5-formilo-2-tiofenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10664735
Marca: Thermo Scientific Acros 397150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4347-33-5
Fórmula molecular C5H5BO3S
Peso molecular (g/mol) 155.96
Número MDL MFCD02093666
Clave InChI DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
Nombre IUPAC ácido (5-formiltiofen-2-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cistales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.