Learn More
Ácido 5-formil-2,4-dimetilpirrol-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055191
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15448466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63711.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 253870-02-9 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-formil-2,4-dimetilpirrol-3-carboxílico se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253870-02-9
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD06202342
Clave InChI YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
PubChem CID 11073792
Nombre IUPAC ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido