Learn More
Melford 5-FOA
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
25 g
5 g
Descripción
Reagent for selection of Orotidine-5'-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Reagent for selection of Orotidine-5'-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 703-95-7 |
| Fórmula molecular | C5H3FN2O4 |
| Cantidad | 10 g |