Learn More
Ácido 5-fluoropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15434767 250 mg 250 miligramos
15424767 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15434767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32086.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107504-08-5
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.101
Número MDL MFCD04114196
Clave InChI JTKFIIQGMVKDNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoropicolinic acid, 5-fluoro-2-picolinic acid, 5-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoropyridine-2-carboxylicacid, 5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-carboxypyridine, pubchem14387, acmc-2098wr
PubChem CID 2762876
Nombre IUPAC ácido 5-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%