Learn More
5-Fluorobenzoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7077567 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15355028 250 mg 250 miligramos
15345028 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15355028
Marca: Thermo Scientific Acros 455612500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 221347-71-3
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.11
Clave InChI ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
PubChem CID 19937167
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-benzoxazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorobenzoxazole
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluorobenzoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.