Learn More
5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-m-xylene |
| Punto de ebullición | 144°C to 145°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1926374 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |