Learn More
5-Fluoro-2-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020567
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11414274
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12568.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-36-6
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00007107
Clave InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrophenol
Punto de fusión 30°C to 36°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1870311
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.