Learn More
Éster de pinacol del ácido 5-fluoro-2-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497426 250 mg 250 miligramos
15487426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62432.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400976-17-1
Fórmula molecular C14H18BFO4
Peso molecular (g/mol) 280.102
Clave InChI RVMVLLXHYRJPOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-fluoro-2-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester
PubChem CID 72221152
Nombre IUPAC metil 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido