Learn More
Ácido 5-fluoro-2-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410106 250 mg 250 miligramos
15400106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52756.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-05-7
Fórmula molecular C8H8BFO4
Peso molecular (g/mol) 197.956
Número MDL MFCD03095367
Clave InChI CHDCMVDJRAQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxycarbonyl-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-methoxycarboxyphenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, methyl 2-borono-4-fluorobenzoate, 5-fluoro-2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, benzoic acid,2-borono-4-fluoro-, 1-methyl ester, akos brn-0797
PubChem CID 4374269
Nombre IUPAC ácido (5-fluoro-2-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.96
Porcentaje de pureza 97%