Learn More
5'-Fluoro-2'-yodoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15422769 1 g 1 g
15442769 250 mg 250 miligramos
15432769 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15422769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66475.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 914225-70-0 | C8H6FIO | 264.04 g/mol
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5′-fluoro-2′-yodoacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914225-70-0
Fórmula molecular C8H6FIO
Peso molecular (g/mol) 264.04
Número MDL MFCD09033159
Clave InChI NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
PubChem CID 29934881
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-yodofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 22044599
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido