Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluoro-2'-desoxiuridina, 99 %
Código de producto. p-4510277 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
2,5 GR
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144760 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10124860 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11916821 2.5 g Frasco de vidrio 2,5 GR
3 options
Código de producto. 10144760
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-91-9
Fórmula molecular C9H11FN2O5
Peso molecular (g/mol) 246.19
Número MDL MFCD00006530
Clave InChI ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Punto de fusión 148.0°C to 153.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,4144
Condición de rotación específica + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Rotación específica + 35.90
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.