Learn More
5-Fluoro-2'-desoxiuridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046834
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 11389205
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16497.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
5-Fluoro-2'-deoxyuridine acts as an antiviral and antineoplastic agent. It is also employed for renal function diagnosis. Further, it is used as an experimental anticancer agent, which shows activity against a variety of malignant neoplasms. It is also used as an inhibitor of thymidylate synthetase and DNA synthesis. In addition to this, it plays an important role in the treatment of colorectal cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, alcohol isopropílico, metanol, tampones acuosos, acetona, dimetilsulfóxido y etanol. Insoluble en éter, benceno y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-91-9
Fórmula molecular C9H11FN2O5
Peso molecular (g/mol) 246.19
Número MDL MFCD00006530
Clave InChI ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Punto de fusión 148°C to 151°C
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Beilstein 2645818
Índice Merck 14,4112
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,isopropyl alcohol,methanol,aqueous buffers,acetone,dimethyl sulfoxide,and ethanol. Insoluble in ether,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.2
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Floxuridine