Learn More
5-Fluoro-1,3-dimetil-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11416310 1 g 1 g
11426310 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11416310
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27166.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-12-8
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.155
Número MDL MFCD03413407
Clave InChI KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 12651353
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dimetil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Punto de fusión 52°C to 57°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 98%