Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Descripción
Los cebadores personalizados con etiqueta 5' son ideales para aplicaciones que incluyen análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipificación y PCR. Elija entre FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™y PET™ como etiquetas 5 fluorescentes. Los oligos se desalan; también se dispone de purificación por HPLC.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado, 80 000 pmol, 40 000 pmol, producción mínima de HPLC, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, 12 meses de vida útil, temperatura de almacenamiento de –20 °C, purificación desalada, formato en solución o secado, entregados en solución o en seco |
| Tipo de producto | Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado |
| Tampón de almacenamiento | TE o agua |
| Longitud (métrico) | 1,524 m |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Etiqueta o tinte | FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Etiquetado 5' |
| Cantidad | 80.000 pmol |
| Grado | Desalinización, HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR |
| Mostrar más |