Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Código de producto. 15438394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
1 set
300 picomoles
cada uno
15438394 80.000 pmol 1 set
11563827 10.000 pmol cada uno
11573837 80.000 pmol cada uno
15521134 300.000 pmol 300 picomoles
11539446 300.000 pmol cada uno
5 options
Código de producto. 15438394
Marca: Applied Biosystems™ 450006H
Oligo etiquetado 5 fluorescente
Los cebadores personalizados con etiqueta 5' son ideales para aplicaciones que incluyen análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipificación y PCR. Elija entre FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™y PET™ como etiquetas 5 fluorescentes. Los oligos se desalan; también se dispone de purificación por HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de entrega En solución o seco
Descripción Cebadores con etiqueta 5', 1 tubo, producción por HPLC de 40 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, 12 meses de vida útil. Se envía a temperatura ambiente. Temperatura de almacenamiento: –20 °C. Para análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR
Tipo de producto Cebadores etiquetados con 5'
Longitud (métrico) 1,524 m
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de purificación Desalado, opción de purificación mediante HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) a mayor escala
Etiqueta o tinte FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer Etiquetado 5'
Cantidad 80.000 pmol
Grado HPLC
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Formulario Se suministra en solución o seco