Learn More
5-Etil-2-furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356946 1 g 1 g
11366946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06659.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23074-10-4
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00030605
Clave InChI XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
Nombre IUPAC 5-etilfurano-2-carbaldehído
SMILES CCC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-furaldehyde
Densidad 1.055
Punto de ebullición 79°C to 81°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1 g
Beilstein 1982
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%