missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7035677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15470168 5 g 5 g
15480168 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15470168

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53400.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol

5-Decyn-1-ol is used in the synthesis of multi-substituted cyclopropanes. It involved in manufacture of fine chemicals, having applications in electroplating and perfumery industry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 5-decin-1-ol se utiliza en la síntesis de ciclopropanos multi-sustituidos. Participa en la fabricación de productos químicos finos, y tiene aplicaciones en la industria de la galvanoplastia y la perfumería.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 68274-97-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00464353
Clave InChI RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
PubChem CID 109957
Nombre IUPAC dec-5-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCCCCO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Decyn-1-ol
Densidad 0.861
Punto de ebullición 238°C
Fórmula lineal CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Índice de refracción 1.461
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.