Learn More
Ácido 5-ciclopropílico-1H-pirazol-3-carboxílico, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11479460 250 mg 250 miligramos
11489460 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11479460
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50306.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-ciclopropil-1H-pirazol-3-carboxílico se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401629-04-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD04967194
Clave InChI GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopropyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-cyclopropylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-cyclopropyl, 5-cyclopropylpyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1ap8l, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-9ci
PubChem CID 776464
Nombre IUPAC ácido 5-ciclopropílico-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES C1CC1C2=CC(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 94%