Learn More
Ácido 5-[ciclohexil(metil)carbamoil]-2-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15471346 250 mg 250 miligramos
15461346 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15471346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54567.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449131-79-6
Fórmula molecular C14H19BFNO3
Peso molecular (g/mol) 279.118
Número MDL MFCD20040224
Clave InChI PIAHGOURQDHKCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyclohexyl methyl carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyclohexyl methyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 73995878
Nombre IUPAC ácido [5-[ciclohexil(metil)carbamoil]-2-fluorofenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)N(C)C2CCCCC2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[Cyclohexyl(methyl)carbamoyl]-2-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.11
Porcentaje de pureza 97%